Learn More
GREB1 Antibody (CL13863) [Biotin], Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP3-24584B
Código de producto. 30293134
  • € 737.00 / 0.10mL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
GREB1 Monoclonal antibody specifically detects GREB1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/ Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
GREB1
Monoclonal
Biotin
gene regulated by estrogen in breast cancer protein, growth regulation by estrogen in breast cancer 1, KIAA0575Gene regulated in breast cancer 1 protein, protein GREB1
This antibody was developed using a recombinant protein derived from Q4ZG55, with the exact immunogen sequence remaining proprietary.
0.1 mL
Primary
Human
Purified
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
CL13863
PBS
Mouse
Protein A purified
RUO
9687
Store at 4⪚C in the dark.
IgG1
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado