missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
GREM2, Mouse anti-Human, Clone: 4D9, Abnova™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Abnova H00064388-M02.100ug
This item is not returnable.
View return policy
Description
Sequence: MFWKLSLSLFMVAVLVKVAEARKNRPAGAIHSPYKDGSSNNSERWQHQIKEVLASSQEALVVTERKYLKSDWCKTQPLRQTVSEEGCRSRTILNRFCCGQCNSFYIPRHVKKEEESFQSCAFCKPQRVTSVLVELECPGLDPPFRLKKIQKVKQCRCMSVNLSDSDKQSpecifications
| GREM2 | |
| Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| gremlin 2, cysteine knot superfamily, homolog (Xenopus laevis) | |
| CKTSF1B2/DAND3/PRDC | |
| Mouse | |
| 100 μg | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody |
| ELISA | |
| 4D9 | |
| In 1x PBS, pH 7.4 | |
| BC046632 | |
| GREM2 | |
| GREM2 (AAH46632.1, 1 a.a. ∼ 168 a.a) full-length recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa. | |
| RUO | |
| 64388 | |
| Store at -20°C or lower. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
| IgG2a κ |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur