Learn More
GRK6 Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP2-41248
 vedi altre versioni di questo prodotto
Codice prodotto. 18164719
  • € 507.00 / 0.10mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Descrizione
Descrizione
GRK6 Polyclonal specifically detects GRK6 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Specifica
GRK6
Polyclonal
Unconjugated
PBS with 0.02% Sodium Azide
GRK6
Antibody was raised against a 19 amino acid peptide near the carboxy terminus of human GRK6. The immunogen is located within the last 50 amino acids of GRK6. Amino Acid Squence: ATARKSSPPASSPQPEAPT
Affinity Purified
RUO
Primary
Multiple isoforms of GRK6 are known to exist. This antibody is predicted to not cross-react with other members of the GRK protein family.
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
1 mg/mL
Western Blot 1-2 μg/mL, ELISA, Immunohistochemistry 5 μg/mL, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 20 μg/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1:10-1:500
EC 2.7.11, EC 2.7.11.16, FLJ32135, G protein-coupled receptor kinase 6, GPRK6G protein-coupled receptor kinase GRK6
Rabbit
63 kDa
0.1 mg
Protein Kinase
2870
Human, Mouse, Rat
IgG
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato