Learn More
Invitrogen™ GSC Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ PA540495
Product Code. 15544192
  • € 530.00 / 100µL
Description
Peptide sequence: FPALHGDSLY GASGGASSDY GAFYPRPVAP GGAGLPAAVS GSRLGYNNYF Sequence homology: Cow: 86%; Dog: 92%; Human: 100%; Mouse: 85%; Pig: 100%; Rat: 85%.
This gene encodes a member of the bicoid subfamily of the paired (PRD) homeobox family of proteins. The encoded protein acts as a transcription factor and may be autoregulatory. A similar protein in mice plays a role in craniofacial and rib cage development during embryogenesis.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
GSC
Polyclonal
Unconjugated
GSC
GCS; goosecoid; goosecoid homeobox; goosecoid protein; GSC; Homeobox protein goosecoid; SAMS
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
145258
-20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Immunohistochemistry, Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide
P56915
GSC
Synthetic peptide directed towards the N-terminal of human GSC (aa 35-84).
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Product Certifications
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado