Learn More
GSK-3 beta, p Ser9 Antibody (3A6), Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-26422-100ul
 View more versions of this product
Product Code. 30024758
  • € 533.00 / 100µL
Description
GSK-3 beta Monoclonal antibody specifically detects GSK-3 beta in Human samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
GSK-3 beta
Monoclonal
Unconjugated
PBS, pH 7.4, 150mM NaCl and 50% glycerol
Rabbit
Affinity purified
RUO
Primary
Human
Purified
Western Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry
3A6
Western Blot 1:500-1:5000, ELISA, Immunohistochemistry 1:50-1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:20-1:200
EC 2.7.11, EC 2.7.11.26, glycogen synthase kinase 3 beta, glycogen synthase kinase-3 beta, GSK-3 beta, GSK3beta isoform
A synthesized peptide derived from Human GSK-3 beta [p Ser 9] [UniProt P49841]
100 μL
Cancer, Hypoxia, Lipid and Metabolism, mTOR Pathway, Phospho Specific, Protein Kinase, Signal Transduction, Wnt Signaling Pathway
2932
Store at -20 to -70C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt