Learn More
GSK2193874, MedChemExpress
Code produit. 16420036
Encompass_Preferred
Click to view available options
Quantity:
2 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Conditionnement:
100mg
10mg
25mg
2mg
50mg
5mg
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 16420036
Marque: Medchem Express HY100720
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
MedChemExpress GSK2193874 is an orally active, potent, and selective TRPV4 antagonist with IC50s of 2 nM and 40 nM for rTRPV4 and hTRPV4.
GSK2193874 is an orally active, potent, and selective TRPV4 antagonist with IC50s of 2 nM and 40 nM for rTRPV4 and hTRPV4.
Spécification
Chemical Name or Material GSK2193874
CAS 1336960-13-4
Color Light Yellow
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C37H38BrF3N4O
Quantity 2 mg
Solubility Information DMSO : 100 mg/mL (144.59 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(CN2CCC(N3CCCCC3)CC2)C(C4=CC=CC(C(F)(F)F)=C4)=NC5=CC(Br)=CC=C15)NC6(C7=CC=CC=C7)CC6
Molecular Weight (g/mol) 691.62
Formula Weight 691.62
Percent Purity 98.33%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) COVID-19-immunoregulation
Afficher plus Afficher moins
Research purposes only
Correction du contenu d'un produit
Le programme Encompass de Fisher Scientific propose des articles qui ne font pas partie de notre portefeuille de distribution. Ces produits n'ont généralement pas de photos ou de descriptions détaillées. Cependant, nous nous engageons à améliorer votre expérience d'achat. Veuillez utiliser le formulaire ci-dessous pour nous faire part de vos commentaires sur le contenu de ce produit.