Learn More
GTF2IRD1 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-38300-20ul
 View more versions of this product
Artikelnummer. 30229771
  • € 190.00 / 20µL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
GTF2IRD1 Polyclonal antibody specifically detects GTF2IRD1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
GTF2IRD1
Polyclonal
Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA
BEN, CREAM1, General transcription factor III, general transcription factor II-I repeat domain-containing protein 1, GTF2I repeat domain containing 1, GTF2I repeat domain-containing protein 1, GTF3GTF2I repeat domain-containing 1, hMusTRD1alpha1, Muscle TFII-I repeat domain-containing protein 1, muscle TFII-I repeat domain-containing protein 1 alpha 1, MusTRD1, MusTRD1/BEN, MUSTRD1general transcription factor 3, RBAP2WBSCR12binding factor for early enhancer, Slow-muscle-fiber enhancer-binding protein, USE B1-binding protein, WBS, WBSCR11, Williams-Beuren syndrome chromosomal region 11 protein, Williams-Beuren syndrome chromosomal region 12 protein, Williams-Beuren syndrome chromosome region 11
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 660-959 of human GTF2IRD1 (NP_057412.1).,, Sequence:, SLGFSPPALPPERDSGDPLVDESLKRQGFQENYDARLSRIDIANTLREQVQDLFNKKYGEALGIKYPVQVPYKRIKSNPGSVIIEGLPPGIPFRKPCTFGSQNLERILAVADKIKFTVTRPFQGLIPKPDEDDANRLGEKVILREQVKELFNEKYGEALGLNRPVLVPYKLIRDSPDAVEVTGLPDDIPFRNPNTYDIHRLEKILKAREHVRMVIINQLQPFAEICNDAKVPAKDSSIPKRKRKRVSEGNSVSSSSSSSSSSSSNPDSVASANQISLVQWPMYMVDYAGLNVQLPGPLNY
20 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
ELISA, Western Blot
Unconjugated
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Rabbit
Affinity purified
RUO
9569
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt