Learn More
Beskrivning
- Interchangeable platform that can be used on all Genie Temp-Shaker products by simply removing existing platform and installing this one with no tools required
- Ideal for containers such as bottles and beakers that cannot be held with conventional clamps
Specifikationer
Specifikationer
| Load Bearing Capacity (Metric) | 3 kg |
| Material | Stainless Steel with Adhering Mat |
| Depth (English) | 12 in. |
| Depth (Metric) | 305 mm |
| Dimensions (L x W) | 12 x 12 in. |
| Dimensions (L x W x H) | 12 x 12 x 2 in. |
| Height (English) | 2 in. |
| Height (Metric) Platform | 50.8 mm |
| Length (English) Platform | 12 in. |
| Length (Metric) Platform | 305 mm |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?