Learn More
Guanylate kinase Antibody, DyLight 405, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-97222V
Product Code. 18065477
  • € 415.00 / 0.10mL
Description
Guanylate kinase Polyclonal specifically detects Guanylate kinase in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Guanylate kinase
Polyclonal
Immunocytochemistry/Immunofluorescence
EC 2.7.4.8, FLJ42686, FLJ43710, GMK, GMP kinase, guanylate kinase, guanylate kinase 1
Produced in rabbits immunized with E. coli-derived Human Guanylate kinase fragment.
0.1 mL
Primary
Human
Purified
Immunofluorescence
DyLight 405
50mM Sodium Borate
Rabbit
Antigen Affinity-purified
RUO
2987
Store at 4°C in the dark.
IgG
Product Title
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado