Learn More
GW 501516 Sulfone, TRC
Product Code. 30134564
Change view
Click to view available options
Quantity:
100 mg
250 mg
Unit Size:
100mg
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity unitSize
30134564 250 mg 250mg
30010948 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 30134564 Supplier Toronto Research Chemicals Supplier No. TRCG931495250MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1206891-27-1
Molecular Formula C21H18F3NO5S2
Molecular Weight (g/mol) 485.5
Synonym 2-[2-Methyl-4-[[[4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-5-thiazolyl]methyl]sulfonyl]phenoxy]-acetic Acid
IUPAC Name 2-[2-methyl-4-[[4-methyl-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]-1,3-thiazol-5-yl]methylsulfonyl]phenoxy]acetic acid
SMILES O=[S](CC(SC(C1=CC=C(C(F)(F)F)C=C1)=N2)=C2C)(C3=CC(C)=C(OCC(O)=O)C=C3)=O
Spezifikation
Quantity 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C21H18F3NO5S2/c1-12-9-16(7-8-17(12)30-10-19(26)27)32(28,29)11-18-13(2)25-20(31-18)14-3-5-15(6-4-14)21(22,23)24/h3-9H,10-11H2,1-2H3,(H,26,27)
Formula Weight 485.0578
Percent Purity >95%
Chemical Name or Material GW 501516 Sulfone
Grade HPLC
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.