Learn More
GW182 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP1-28751
Produktkode 18721004
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    € 595.00
    € 562.80 / 100µL
    Save € 32.20
    5% Off
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
GW182 Polyclonal specifically detects GW182 in Human, Mouse samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation, Immunoblotting, Knockdown Validated.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Tekniske data
GW182
Polyclonal
Unconjugated
Tris-Citrate/Phosphate (pH 7.0 - 8.0) with 0.09% Sodium Azide
CAG repeat protein 26, CAGH26FLJ22043, DKFZp666E117, EMSY interactor protein, Glycine-tryptophan protein of 182 kDa, GW182 autoantigen, GW182GW1, KIAA1460EDIE, MGC75384, Protein GW1, TNRC6, trinucleotide repeat containing 6, trinucleotide repeat containing 6A, trinucleotide repeat-containing gene 6A protein
Rabbit
Affinity Purified
RUO
27327
Human, Mouse
IgG
Western Blot, Immunoprecipitation, Immunoblot
1.0 mg/mL
Western Blot 1:2000-1:10000, Immunoprecipitation 6 ug/mg lysate, Immunoblotting
Q8NDV7
TNRC6A
The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 575 and 625 of human GW182/glycine-tryptophan protein of 182 kDa (NP_055309.2).
100 μL
Primary
Based on 100% sequence identity, this antibody is predicted to react with Orangutan, Gorilla, Chimpanzee, White-tufted-ear marmoset and Northern white-cheeked gibbon.
Store at 4C. Do not freeze.
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Dit input er vigtigt for os. Udfyld denne formular for at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.
For Research Use Only