Learn More
GW791343 dihydrochloride, MedChemExpress
Beskrivelse
GW791343 dihydrochloride is a P2X7 allosteric modulator
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | GW791343 dihydrochloride |
| CAS | 1019779-04-4 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C20H26Cl2F2N4O |
| Quantity | 50 mg |
| Solubility Information | H2O : 100 mg/mL (223.54 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 20 mg/mL (44.71 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | O=C(NC1=CC(CN2CCNCC2)=CC=C1C)CNC3=CC=C(F)C(F)=C3.[H]Cl.[H]Cl |
| Molecular Weight (g/mol) | 447.35 |
| Formula Weight | 447.35 |
| Vis mere |
Research purposes only
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?