Läs mer
H1N1 Neuraminidase Antibody, Alexa Fluor™ 700, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-41110AF700
Produktkod. 18714040
  • € 582.00 / 0.10mL
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Beskrivning
Beskrivning
H1N1 Neuraminidase Polyclonal antibody specifically detects H1N1 Neuraminidase in Influenza Virus N1, Virus samples. It is validated for ELISA
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Specifikationer
H1N1 Neuraminidase
Polyclonal
50mM Sodium Borate
Antibody was raised against synthetic peptides from the seasonal influenza (H1N1) Neuraminidase protein and the novel swine influenza Neuraminidase protein. The antibody recognizes both variants. The immunogen is located within the first 50 amino acids of H1N1 Neuraminidase. Amino Acid Squence: SIQLGNQNQIET
0.1 mL
Infections (Virus Bacteria and Parasites)
Influenza virus N1, Virus
Purified
ELISA
Alexa Fluor 700
Rabbit
Peptide affinity purified
RUO
Primary
Store at 4°C in the dark.
IgG
Produktförslag
Produktförslag
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Kampanjer
Kampanjer
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.