Learn More
H4 Clustered Histone 1 [ac Lys8] Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 190.00 - € 724.00
Specifications
Antigen H4 Clustered Histone 1
Dilution Western Blot 1:500 - 1:1000, Chromatin Immunoprecipitation -seq 1:20 - 1:50, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:500 - 1:1000, Immunoprecipitation 1:200 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Applications ChIP Assay, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
30230380
View Documents
Novus Biologicals
NBP3-38403-100ul
100 μL
€ 724.00
100µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
30227786
Vedere i documenti
Novus Biologicals
NBP3-38403-20ul
20 μL
€ 190.00
20µL
Visualizzare prodotti alternativi
Risparmia fino a 
»
Descrizione
Descrizione
H4 Clustered Histone 1 Polyclonal antibody specifically detects H4 Clustered Histone 1 in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ChIP assay,ELISA,Immunohistochemistry,Immunoprecipitation,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Specifica
Specifica
H4 Clustered Histone 1
ChIP Assay, ELISA, Immunohistochemistry, Immunoprecipitation, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
H4-16;H4C11;H4C12;H4C13;H4C14;H4C15;H4C2;H4C3;H4C4;H4C5;H4C6;H4C8;H4C9;H4FA, H4F4, HIST1H4A
A synthetic acetylated peptide around K8 of human H4 Clustered Histone 1 (NP_003529.1).,, Sequence:, GGKGL
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Western Blot 1:500 - 1:1000, Chromatin Immunoprecipitation -seq 1:20 - 1:50, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence 1:500 - 1:1000, Immunoprecipitation 1:200 - 1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Polyclonal
Purified
RUO
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
8359
IgG
Affinity purified
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato