Få mere at vide
HA-100, MedChemExpress
Artikelnummer. 16473228
Encompass_Preferred
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
10mg
25mg
50mg
5mg
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 16473228
Brand: Medchem Express HY100984
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
MedChemExpress HA-100 is a potent protein kinase inhibitor, with IC50s of 4 μM, 8 μM, 12 μM and 240 μM for cGMP-dependent protein kinase (PKG), cAMP-dependent protein kinase (PKA), protein kinase C (PKC) and MLC-kinase, respectively. HA-100 also used as a ROCK inhibitor.
HA-100 is a potent protein kinase inhibitor, with IC50s of 4 μM, 8 μM, 12 μM and 240 μM for cGMP-dependent protein kinase (PKG), cAMP-dependent protein kinase (PKA), protein kinase C (PKC) and MLC-kinase, respectively. HA-100 also used as a ROCK inhibitor.
Tekniske data
Chemical Name or Material HA-100
CAS 84468-24-6
Color White
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C13H15N3O2S
Quantity 10 mg
Solubility Information DMSO : 150 mg/mL (540.85 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=S(C1=CC=CC2=C1C=CN=C2)(N3CCNCC3)=O
Molecular Weight (g/mol) 277.34
Formula Weight 277.34
Percent Purity 99.77%
Grade Research
Physical Form Solid
For Use With (Application) Cancer-Kinase/protease
Vis mere Vis mindre
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.