Få mere at vide
Få mere at vide
HA-100, MedChemExpress
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantity:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Pakningsstørrelse:
100mg
10mg
25mg
50mg
5mg
Beskrivelse
HA-100 is a potent protein kinase inhibitor, with IC50s of 4 μM, 8 μM, 12 μM and 240 μM for cGMP-dependent protein kinase (PKG), cAMP-dependent protein kinase (PKA), protein kinase C (PKC) and MLC-kinase, respectively. HA-100 also used as a ROCK inhibitor.
Tekniske data
Tekniske data
| Chemical Name or Material | HA-100 |
| CAS | 84468-24-6 |
| Color | White |
| Purity Grade Notes | Research |
| Molecular Formula | C13H15N3O2S |
| Quantity | 10 mg |
| Solubility Information | DMSO : 150 mg/mL (540.85 mM; Need ultrasonic and warming) |
| SMILES | O=S(C1=CC=CC2=C1C=CN=C2)(N3CCNCC3)=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 277.34 |
| Formula Weight | 277.34 |
| Vis mere |
Research purposes only
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion