missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Hantaan Virus Nucleocapsid Antibody - BSA Free, Novus Biologicals™

Rabbit Polyclonal Antibody

Brand:  Novus Biologicals NBP2-41259

 View more versions of this product

Product Code. 18106458

  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    € 544.00
    € 514.50 / 0.10mg
    Save € 29.50
    5% Off

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

This item is not returnable. View return policy

Description

Description

Hantaan Virus Nucleocapsid Polyclonal specifically detects Hantaan Virus Nucleocapsid in Virus samples. It is validated for ELISA.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications

Specifications

Hantaan Virus Nucleocapsid
Polyclonal
Unconjugated
PBS with 0.02% Sodium Azide
Rabbit
48 kDa
0.1 mg
Primary
Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
ELISA
1 mg/mL
ELISA 1 μg/mL
HTNVsSgp1
Antibody was raised against an 18 amino acid peptide near the amino terminus of the Hantaan virus nucleocapsid. The immunogen is located within the first 50 amino acids of Hantaan Virus Nucleocapsid. Amino Acid Squence: YEKDPDELNKRTLTDREG
Affinity Purified
RUO
Virus
IgG
Product Suggestions

Product Suggestions

Videos
SDS
Documents

Documents

Certificates
Promotions

Promotions

Correction du contenu d'un produit

Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.

Nom du produit

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.

Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis