Learn More
HAVCR2 Monoclonal Antibody (OTI2B9), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
€ 242.00 - € 540.87
Specifications
Antigen HAVCR2
Clone OTI2B9
Concentration 1 mg/mL
Applications Flow Cytometry, Western Blot
Classification Monoclonal
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
17507074
Encompass_Preferred
View Documents
Origene Technologies
TA812562S
30 μL
€ 242.00
30µL
View alternative products
Save Up to 
»
17587064
Encompass_Preferred
View Documents
Origene Technologies
TA812562
100 μL
€ 540.87
100µL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
HAVCR2 Monoclonal antibody specifically detects HAVCR2 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry, Western Blot
Specifications
Specifications
HAVCR2
1 mg/mL
Monoclonal
Liquid
RUO
Q8TDQ0
IgG1
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
OTI2B9
Flow Cytometry, Western Blot
Unconjugated
Mouse
Human
84868
Primary
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.