Learn More
Caveolin-1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Clone: 9I9J8, Novus Biologicals™
Beschreibung
Caveolin-1 Monoclonal antibody specifically detects Caveolin-1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | Caveolin-1 |
| Applications | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Monoclonal |
| Clone | 9I9J8 |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot, Immunohistochemistry 1:50 - 1:200, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunohistochemistry-Paraffin |
| Formulation | PBS, 0.05% BSA, 50% glycerol, pH7.3 |
| Gene Alias | CAV, caveolae protein, 22kD, caveolin 1, caveolae protein, 22kDa, cell growth-inhibiting protein 32, MSTP085 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-80 of human Caveolin-1 (NP_001744.2). |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?