missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HBEGF Monoclonal Antibody (OTI8B5), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Origene Technologies TA812468
This item is not returnable.
View return policy
Description
HBEGF is a growth factor that mediates its effects via EGFR, ERBB2 and ERBB4. It is required for normal cardiac valve formation and normal heart function. HBEGF promotes smooth muscle cell proliferation. It may be involved in macrophage-mediated cellular proliferation. It is mitogenic for fibroblasts, but not endothelial cells. It is able to bind EGF receptor/EGFR with higher affinity than EGF itself and is a far more potent mitogen for smooth muscle cells than EGF. It also acts as a diphtheria toxin receptor.Specifications
| HBEGF | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| Q99075 | |
| HBEGF | |
| Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 20-208 of human HBEGF produced in E.coli. | |
| 100 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Antibody | |
| IgG1 |
| Western Blot | |
| OTI8B5 | |
| Unconjugated | |
| HBEGF | |
| DTR, DTS, DTSF, HEGFL | |
| Mouse | |
| Affinity Chromatography | |
| RUO | |
| 1839 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| Liquid |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur