Learn More
Invitrogen™ HBG2 Polyclonal Antibody
GREENER_CHOICE
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ PA5107140
Product Code. 17186943
  • € 550.00 / 100µL
Description
Sequence homology: Cow: 100%; Dog: 77%; Goat: 100%; Guinea Pig: 77%; Horse: 77%; Human: 100%; Mouse: 83%; Pig: 93%; Rabbit: 75%; Rat: 83%; Sheep: 100%.
The gamma globin genes (HBG1 and HBG2) are normally expressed in the fetal liver, spleen and bone marrow. Two gamma chains together with two alpha chains constitute fetal hemoglobin (HbF) which is normally replaced by adult hemoglobin (HbA) at birth. In some beta-thalassemias and related conditions, gamma chain production continues into adulthood. The two types of gamma chains differ at residue 136 where glycine is found in the G-gamma product (HBG2) and alanine is found in the A-gamma product (HBG1). The former is predominant at birth. The order of the genes in the beta-globin cluster is: 5'- epsilon -- gamma-G -- gamma-A -- delta -- beta--3'.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
HBG2
Polyclonal
Unconjugated
HBG2
abnormal hemoglobin; basic fibroblast growth factor; bFGF; Fgf2; Fgf-2; Fgfb; fibroblast growth factor 2; gamma-2-globin; G-gamma globin Paulinia; Hb F Ggamma; HBG2; HBGF-2; HBG-T1; hemoglobin gamma-2 chain; Hemoglobin gamma-G chain; hemoglobin subunit gamma 2; hemoglobin subunit gamma-2; hemoglobin, gamma G; heparin-binding growth factor 2; methemoglobin; TNCY
Rabbit
Affinity Chromatography
RUO
3048
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 2% sucrose and 0.09% sodium azide; pH 7.4
P69892
HBG2
Synthetic peptide located within the following region: MGNPKVKAHG KKVLTSLGDA IKHLDDLKGT FAQLSELHCD KLHVDPENFK.
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG
Documents
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt