Learn More
HBS1L Mouse Monoclonal Antibody, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Proteintech 68146-1-IG-20UL
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
The HBS1L antibody from Proteintech is a mouse monoclonal antibody generated with recombinant protein of human HBS1L. This antibody recognizes human antigen. The HBS1L antibody has been validated for the following applications: WB, IF/ICC, ELISA analysis.Especificaciones
| HBS1L | |
| Monoclonal | |
| 1000 μg/mL | |
| DKFZp686L13262; EF-1a; ERFS; HBS1; HSPC276 | |
| Recombinant Protein | |
| 20 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| 75 kDa | |
| Liquid |
| Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA | |
| 1A10C4 | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Protein G purification | |
| RUO | |
| 10767 | |
| Store at -20°C. Stable for one year after shipment. | |
| Monoclonal Antibody | |
| IgG1 |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido