Learn More
HDAC-IN-3, MedChemExpress
Product Code. 16491859
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Quantity:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Unit Size:
100mg
10mg
1mg
50mg
5mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantity Unit Size
16491859 1 mg 1mg
16487898 10 mg 10mg
16453847 50 mg 50mg
16427716 100 mg 100mg
16420368 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Product Code. 16491859 Supplier Medchem Express Supplier No. HY19772
 Restricted Item
This item requires a price update prior to being ordered.
Request a Price for this item here.
missing translation for 'validMainframeMsg'
MedChemExpress HDAC-IN-3 is a histone deacetylase (HDAC) inhibitor, extracted from patent WO/2008040934 A1.
HDAC-IN-3 is a histone deacetylase (HDAC) inhibitor, extracted from patent WO/2008040934 A1.
Spezifikation
Chemical Name or Material HDAC-IN-3
Physical Form Solid
CAS 1018673-42-1
Color Earth Yellow
Quantity 1 mg
Purity Grade Notes Research
Molecular Formula C22H33N3O4
For Use With (Application) Cancer-programmed cell death
Solubility Information DMSO : 50 mg/mL (123.91 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@@H](NCC1=CN=C(CCC(NO)=O)C=C1)C2CCCCC2)OC3CCCC3
Molecular Weight (g/mol) 403.52
Formula Weight 403.52
Percent Purity 99.41%
Grade Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.