Learn More
Invitrogen™ HDAC10 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (SD08-11)
GREENER_CHOICE
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
Marke:  Invitrogen™ MA532388
Artikelnummer. 16315804
  • € 514.00 / 100µL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
Recombinant rabbit monoclonal antibodies are produced using in vitro expression systems. The expression systems are developed by cloning in the specific antibody DNA sequences from immunoreactive rabbits. Then, individual clones are screened to select the best candidates for production. The advantages of using recombinant rabbit monoclonal antibodies include: better specificity and sensitivity, lot-to-lot consistency, animal origin-free formulations, and broader immunoreactivity to diverse targets due to larger rabbit immune repertoire.
Responsible for the deacetylation of lysine residues on the N-terminal part of the core histones (H2A, H2B, H3 and H4). Histone deacetylation gives a tag for epigenetic repression and plays an important role in transcriptional regulation, cell cycle progression and developmental events. Histone deacetylases act via the formation of large multiprotein complexes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
HDAC10
Recombinant Monoclonal
1 mg/mL
TBS with 0.05% BSA, 40% Glycerol and 0.05% sodium azide; pH 7.4
Q6P3E7, Q969S8
HDAC10
Synthetic peptide within Human HDAC10 aa 339-388.
100 μL
Primary
Human, Mouse
Antibody
IgG
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
SD08-11
Unconjugated
HDAC10
AW548891; DKFZp761B039; Hd10; Hdac10; Histone deacetylase 10; MGC149722; Polyamine deacetylase HDAC10; RP3-402G11.7
Rabbit
Protein A
RUO
170787, 83933
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt