Learn More
NEUROD4 Monoclonal Antibody (OTI10H2), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Marke:  Origene Technologies TA810659
Encompass_Preferred
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17584014
  • € 540.87 / 100µL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
Probably acts as a transcriptional activator. Mediates neuronal differentiation. Required for the regulation of amacrine cell fate specification in the retina.
Spezifikation
Spezifikation
NEUROD4
Monoclonal
Unconjugated
NEUROD4
ATH-3, ATH3, Atoh3, MATH-3, MATH3, bHLHa4
Mouse
Affinity Chromatography
RUO
58158
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Western Blot
OTI10H2
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Q9HD90
NEUROD4
Full length human recombit protein of human NEUROD4 produced in E.coli.
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG1
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt