Learn More
Beskrivning
HDAC4+5+9 Polyclonal antibody specifically detects HDAC4+5+9 in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
Specifikationer
| Antigen | HDAC4+5+9 |
| Applications | Western Blot, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Conjugate | Unconjugated |
| Dilution | Western Blot 0.04-0.4 ug/ml, Immunohistochemistry 1:500 - 1:1000, Immunohistochemistry-Paraffin 1:500 - 1:1000 |
| Formulation | PBS, pH 7.2, 40% glycerol |
| Gene Alias | HA6116, HD4EC 3.5.1.98, HDAC-A, HDACABDMR, histone deacetylase 4, histone deacetylase A, KIAA0288AHO3 |
| Host Species | Rabbit |
| Immunogen | This antibody was developed against Recombinant Protein corresponding to amino acids: QDAERLTLPALQQRLSLFPGTHLTPYLSTSPLERDGGAAHSPLLQHMVLLEQPPAQAPLVTGLGALPLHAQSLVGADRVSPSIHKL |
| Purification Method | Affinity purified |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?