Learn More
Kautex™ HDPE Round Bottle
Product Code. 10737732
Click to view available options
Capacity (Metric):
50 mL
100 mL
250 mL
500 mL
1000 mL
Diameter (Metric) Inner Neck:
17 mm
19.4 mm
Unit Size:
Each
Pack of 148
Pack of 72
Pack of 792
Pack of 900
Product Code. 10737732
Brand: Kautex™ 2000073087
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Use Kautex™ HDPE Round Bottle for many bottling needs, including cosmetic products, e.g. emulsions, shampoos, shower gels, creams and as a refill packaging. Order PP hinged closure separately;
  • Natural color
  • Stable and handy shape
  • PP hinged closure ordered separately
  • Hinged lid closure for single-handed use
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Capacity (Metric) 1000 mL
Diameter (Metric) Inner Neck 19.4 mm
For Use With (Application) Packaging, Storage and Transport
Material HDPE
No. per Case 72Case
No. per Pack 72/Pk.
Packaging Bottle
Quantity 1Each
Screw Color White
Screw Material Polypropylene
Closure Color White
Closure Included No
Shape Round
Product Type Bottle
Closure Material Polypropylene
Closure Size 22 mm
Diameter (Metric) 89 mm
Closure Type Hinged Lid
Mostrar más Mostrar menos
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado