Learn More
Hirschmann™ Hematocrit Tubes
Product Code. 10604162
Click to view available options
Capacity (Metric):
60 μL
75 μL
Unit Size:
Pack of 1000
Pack of 5000
Product Code. 10604162
Brand: Hirschmann™ 9100175
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Excellent for centrifuging blood in the laboratory. Hirschmann Instruments™ Hematocrit Tubes are manufactured from disposable capillary glass.
  • Not heparinized
  • Color-coded blue
  • Acc. to DIN EN ISO 12772, CE acc. IVD 98/79 EC
Specifications
Product Type Hematocrit Tube
Capacity (Metric) 75 μL
Diameter (Metric) Inner 1.07/1.23 mm
For Use With (Application) For centrifuging blood samples, not heparinized
Length (Metric) 75 ±0.5 mm
Certifications/Compliance DIN EN ISO 12772, CE, IVD 98/79 EC
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado