Learn More
Invitrogen™ Hemoglobin Polyclonal Antibody, Invitrogen™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ PA5145322
 View more versions of this product
Product Code. 17940833
  • € 189.00 / 20µL
Description
The human alpha globin gene cluster located on chromosome 16 spans about 30 kb and includes seven loci: 5'- zeta - pseudozeta - mu - pseudoalpha-1 - alpha-2 - alpha-1 - theta - 3'. The alpha-2 (HBA2) and alpha-1 (HBA1) coding sequences are identical. These genes differ slightly over the 5' untranslated regions and the introns, but they differ significantly over the 3' untranslated regions. Two alpha chains plus two beta chains constitute HbA, which in normal adult life comprises about 97% of the total hemoglobin; alpha chains combine with delta chains to constitute HbA-2, which with HbF (fetal hemoglobin) makes up the remaining 3% of adult hemoglobin. Alpha thalassemias result from deletions of each of the alpha genes as well as deletions of both HBA2 and HBA1; some nondeletion alpha thalassemias have also been reported.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Hemoglobin
Polyclonal
Unconjugated
HBB
alpha one globin; alpha-1 globin; alpha-1-globin; alpha-2 globin chain; Alpha-globin; ALPHA-GLOBIN GENE; delta globin; Haemoglobin; Hb; HBA1; HbA1c; HBA2; HBA-T3; HBH; hemoglobin alpha 1 globin chain; Hemoglobin alpha chain; Hemoglobin subunit alpha; hemoglobin subunit alpha 1; hemoglobin, alpha 1
Rabbit
Antigen affinity chromatography, Protein A
RUO
100140149, 280813, 3039, 3043, 512439
Store at 4°C short term. For long term storage, store at -20°C, avoiding freeze/thaw cycles.
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Western Blot
0.5 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.05% Proclin 300; pH 7.4
P01966, P02070, P68871, P69905
HBA, HBA1, HBB
Native Bovine HB protein (Accession #P01966 & P02070).
20 μL
Primary
Bovine, Human
Antibody
IgG
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Product Certifications
Promozioni
Promozioni
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato