Learn More
Hepatocyte Specific Antigen Antibody (SPM582), Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP2-32859-0.02mg
 View more versions of this product
Product Code. 18443192
  • € 277.00 / 0.02mg
Description
Hepatocyte Specific Antigen Monoclonal antibody specifically detects Hepatocyte Specific Antigen in Human, Canine samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Hepatocyte Specific Antigen
Monoclonal
0.2 mg/mL
Immunohistochemistry -frozen 0.5-1.0ug/mL, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence 1-2 ug/mL, Immunohistochemistry-Paraffin 1-2 ug/mL
Hepatocyte, HSA
Extract of a formalin-fixed, rejected-allograft of a human liver
0.02 mg
Cellular Markers
Human, Canine
Purified
Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
SPM582
Unconjugated
10 mM PBS with 0.05% BSA
Mouse
Protein A or G purified
RUO
Primary
Store at 4C.
IgG1 κ
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado