Learn More
Heptanoic Acid, TRC
Product Code. 30395494
Click to view available options
Quantity:
10 g
Conditionnement:
10g
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit. 30395494
Marque: Toronto Research Chemicals TRCH99845510G
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Chemical Name or Material Heptanoic acid (Heptylic acid)
CAS 111-14-8
Molecular Formula C7 H14 O2
Quantity 10 g
Synonym Heptanoic Acid, 1-Hexanecarboxylic acid, Enanthic acid, Enanthylic acid, Enantic acid, Heptoic acid, Heptylic acid, NSC 2192, Oenanthic acid, Oenanthylic acid, n-Heptanoic acid, n-Heptoic acid, n-Heptylic acid
InChI Formula InChI=1S/C7H14O2/c1-2-3-4-5-6-7(8)9/h2-6H2,1H3,(H,8,9)
SMILES CCCCCCC(=O)O
IUPAC Name heptanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 130.18
Formula Weight 130.0994