Learn More
O2 Control for Heracell™ VIOS 160i and Forma™ Steri-Cycle™ i160 Incubators
Transform your Heracell™ VIOS 160i and Forma™ Steri-Cycle i160 Incubators into a variable control oxygen incubator with O2 control.
Merk:  Thermo Scientific Heraeus 51901146
3302.40 EUR valid until 2018-12-31
Use promo code "13295" to get your promotional price.
Overige gegevens : Gewicht : 5.00000kg
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 15353012
  • € 4495.00 / 1 stuk
Geschatte verzenddatum
bij leverancier 31-10-2018
Toevoegen aan winkelmandje
Specificatie
Specificatie
5 to 90% O2 control with 3 door inner gas tight screen door
Heracell™ VIOS 160i and Forma™ Steri-Cycle™ i160 Incubators
Video's
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen
  • Big discounts are available on a range of popular products including chemicals, lab essentials, equipment, consumables, life science and safety products.
    : 13295
    2018-12-31
    *Korting is van toepassing op in aanmerking komende orders die door Fisher Scientific worden ontvangen tussen 01/09/2018 en 31/12/2018. De promotiecode moet ten tijde van de order worden opgegeven. Korting is van toepassing op de catalogusprijs die geldig is op het moment dat de order wordt ontvangen. De promotie kan niet worden gecombineerd met andere kortingen of promoties. De aanbieding vervalt als ze verboden is, of beperkt wordt door federale, staats-, provinciale of lokale wetten of voorschriften, of beleidsregels van instanties/instellingen. Andere beperkingen kunnen van toepassing zijn.
    Terms & Conditions