Learn More
Hesperetin 3'-(2,3,4-Tri-O-acetyl-Beta-D-glucuronide Methyl Ester), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Chemical Name or Material | Hesperetin 3'-(2,3,4-Tri-O-acetyl-beta-D-glucuronide Methyl Ester) |
| Analyte or Component Names | Hesperetin 3'-(2,3,4-Tri-O-acetyl-beta-D-glucuronide Methyl Ester) |
| Shipping Condition | Room Temperature |
| Molecular Formula | C29H30O15 |
| Synonym | (2S,3R,4S,5S,6S)-2-(5-((S)-5,7-Dihydroxy-4-oxochroman-2-yl)-2-methoxyphenoxy)-6-(methoxycarbonyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyl Triacetate |
| InChI Formula | InChI=1S/C29H30O15/c1-12(30)39-24-25(40-13(2)31)27(41-14(3)32)29(44-26(24)28(36)38-5)43-21-8-15(6-7-19(21)37-4)20-11-18(35)23-17(34)9-16(33)10-22(23)42-20/h6-10,20,24-27,29,33-34H,11H2,1-5H3/t20-,24-,25-,26-,27+,29+/m0/s1 |
| Solution Type | Neat |
| SMILES | OC1=CC(O)=C(C(C[C@@H](C2=CC(O[C@H]3[C@H](OC(C)=O)[C@@H](OC(C)=O)[C@H](OC(C)=O)[C@@H](C(OC)=O)O3)=C(OC)C=C2)O4)=O)C4=C1 |
| IUPAC Name | (2S,3R,4S,5S,6S)-2-(5-((S)-5,7-dihydroxy-4-oxochroman-2-yl)-2-methoxyphenoxy)-6-(methoxycarbonyl)tetrahydro-2H-pyran-3,4,5-triyl triacetate |
| Industry Type | Pharmaceutical |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?