Learn More
Hexadecyltrimethylammonium Bromide, BAKER ANALYZED™ Reagent, J.T. Baker™
Shop alle J.T.Baker produkterTekniske data
Tekniske data
| CAS | 57-09-0 |
| Flash Point | 244.00°C |
| Packaging | Wide Mouth Amber Glass Bottle |
| Molecular Formula | C19H42BrN |
| MDL Number | MFCD00011772 |
| Quantity | 500 g |
| Synonym | cetrimonium bromide, cetyltrimethylammonium bromide, hexadecyltrimethylammonium bromide, ctab, centimide, cetab, bromat, ctmab, cee dee, cetavlon |
| InChI Key | LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M |
| SMILES | [Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C |
| IUPAC Name | hexadecyl(trimethyl)azanium;bromide |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?