Learn More
Hexakis(1H,1H,omegaH-perfluoroalkoxy)phosphazene, mass spectrometry standard, Thermo Scientific™
Product Code. 15167432 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
Click to view available options
Quantity:
250 mg
1 g
Packaging:
Glass bottle
Unit Size:
1g
250mg
Product Code. 15167432
Brand: Thermo Scientific Acros 449172500
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
View alternative products
Chemical Identifiers
CAS 105809-15-2
Molecular Formula C6H18N3P3
Molecular Weight (g/mol) 2120
InChI Key DEBZEVJNWCNATM-MZWXYZOWSA-N
PubChem CID 44119860
IUPAC Name 2,2,4,4,6,6-hexakis(deuteriomethyl)-1,3,5-triaza-2$l^{5},4$l^{5},6$l^{5}-triphosphacyclohexa-1,3,5-triene
SMILES CP1(=NP(=NP(=N1)(C)C)(C)C)C
Specifications
Density 1.8000g/mL
Packaging Glass bottle
Refractive Index 1.3490 to 1.3570
Quantity 250 mg
Specific Gravity 1.8
Synonym ultramark1621, ultramark 1621, hexa 2 h? methyl-1,3,5,2??,4??,6??-triazatriphosphinine
Formula Weight 2120
Chemical Name or Material Hexakis(1H, 1H, ωH-perfluoroalkoxy)phosphazene
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Hexakis(1H,1H,omegaH-perfluoroalkoxy)phosphazene
Avvertenza
  • Warning
Categoria di pericolo
  • Serious eye damage/eye irritation Category 2
  • Skin corrosion/irritation Category 2
  • Specific target organ toxicity Category 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Causes serious eye irritation.
  • H335-May cause respiratory irritation.
  • H315-Causes skin irritation.
Consigli di prudenza
  • P280-Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
  • P305+P351+P338-IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
RUO – Research Use Only
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato