Learn More
Invitrogen™ Hexanoyl-Lysine adduct Monoclonal Antibody (5D9), APC
GREENER_CHOICE
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Invitrogen™ MA545777
Product Code. 17878262
  • € 481.00 / 100µg
Description
A 1:1,000 dilution of MA5-45777 was sufficient for detection of Hexanoyl Lysine adduct in 0.5 μg of Hexanoyl Lysine conjugated to BSA by ECL immunoblot analysis using Goat Anti-Mouse IgG:HRP as the secondary Antibody. Specific for Hexanoyl-Lysine adduct (HEL) modified peptides and proteins. Does not detect free Hexanoyl-Lysine. Does not cross-react with Acrolein, Crotonaldehyde, 4-Hydroxy-2-hexenal, 4-Hydroxy nonenal, Malondialdehyde, or Methylglyoxal modified proteins.
Hexanoyl-lysine (HEL) is a novel lipid peroxidation biomarker which is derived from the oxidation of omega-6 unsaturated fatty acid. HEL may be used as a biomarker in omega-6 PUFA (polyunsaturated fatty acid) oxidation in living organisms.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Hexanoyl-Lysine adduct
Monoclonal
1 mg/mL
2.48mM MES, 95.64mM phosphate with 0.5M EDTA and no preservative; pH 7.4
Mouse
Protein G
RUO
Chemical
Antibody
IgG1
ELISA, Flow Cytometry, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry
5D9
APC
HEL; HEL Adduct; Hexanoyl-Lys; Hexanoyl-Lys (HEL); Hexanoyl-Lys adduct
Synthetic Hexanoyl modified Keyhole Limpet Hemocyanin (KLH).
100 μg
Primary
4°C
Liquid
Chemical
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado