Learn More
HGF Monoclonal Antibody (OTI1D2), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Origene Technologies TA807184S
Description
HGF Monoclonal antibody specifically detects HGF in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western BlotSpecifications
| HGF | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| P18627 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 3902 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG2a |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| OTI1D2 | |
| Unconjugated | |
| LAG3 | |
| C230052L06Rik; DFNB39; Fibroblast derived tumor cytotoxic factor; fibroblast-derived tumor cytotoxic factor; F-TCF; hepatocyte growth factor; Hepatocyte growth factor (hepapoietin A; hepatocyte growth factor (hepapoietin A; scatter factor); Hepatocyte growth factor alpha chain; Hepatocyte growth factor beta chain; Hepatopoeitin A; hepatopoeitin-A; HepatopoietinA; hepatopoietin-A; Hgf; HGF/SF; HGFB; HPTA; Lung fibroblast derived mitogen; lung fibroblast-derived mitogen; NK1; NK2; Scatter factor; scatter factor); SF; SF/HGF | |
| Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 66-332 of human LAG3 produced in E.coli. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.