Learn More
Novus Biologicals™ HGFR/c-MET Antibody (Korea RIBB patent anti-cMet), Novus Biologicals™
Human Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals™ NBP3-28291-1mg
 View more versions of this product
Product Code. 30044969
  • € 920.00 / 1mg
Description
HGFR/c-MET Monoclonal antibody specifically detects HGFR/c-MET in Human samples. It is validated for Flow Cytometry,ELISA,Functional Assay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
HGFR/c-MET
Monoclonal
Unconjugated
P08581
Human
Protein A purified
RUO
Primary
Reconstitute with sterile, distilled water to a final concentration of 1 mg/mL. Gently shake to solubilize completely. Do not vortex.
Store at -20°C in powder form. Store at -80°C once reconstituted.
IgG1
Flow Cytometry, ELISA, Functional Assay
Korea RIBB patent anti-cMet
Lyophilized from 25mM histidine, 8% sucrose, 0.01% Tween80 (pH6.2)
AUTS9, c-Met, EC 2.7.10, EC 2.7.10.1, hepatocyte growth factor receptor, HGF receptor, HGF/SF receptor, HGFR, Met (c-Met), met proto-oncogene (hepatocyte growth factor receptor), met proto-oncogene tyrosine kinase, oncogene MET, Proto-oncogene c-Met, RCCP2, Scatter factor receptor, SF receptor, Tyrosine-protein kinase Met
HGFR/ c-Met
1 mg
Cancer, Cancer Stem Cells, Cell Cycle and Replication, Cellular Markers, Oncogenes, Phospho Specific, Protein Kinase, Signal Transduction, Tyrosine Kinases
4233
Human
Purified
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado