Learn More
HGK/MAP4K4 Antibody, Alexa Fluor™ 488, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NB100-74630AF488
Product Code. 18722053
  • € 681.00 / 0.10mL
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Beschreibung
HGK/MAP4K4 Polyclonal antibody specifically detects HGK/MAP4K4 in Human samples. It is validated for Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
HGK/MAP4K4
Polyclonal
Western Blot
EC 2.7.11, EC 2.7.11.1, FLH21957, FLJ10410, hepatocyte progenitor kinase-like/germinal center kinase-like kinase, HGKFLJ20373, HPK/GCK-like kinase HGK, KIAA0687, MAPK/ERK kinase kinase kinase 4, MEK kinase kinase 4, MEKKK 4, mitogen-activated protein kinase kinase kinase kinase 4, Nck-interacting kinase, NIKFLJ90111
The immunogen recognized by this antibody maps to a region between residue 850 and 900 of human MAPK/ERK kinase kinase kinase 4 (hepatocyte progenitor kinase-like/germinal center kinase-like kinase) using the numbering given in entry AAO32626.1 (GeneID 94
0.1 mL
Phospho Specific, Protein Kinase
9448
Store at 4C in the dark.
IgG
Western Blot
Alexa Fluor 488
50mM Sodium Borate
Rabbit
Immunogen affinity purified
RUO
Primary
Human
Purified
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation
Dokumentation
Zertifikate
Aktionen
Aktionen
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt