missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Agilent BioTek High Flow Complete Dispense/Waste System
Shop All Agilent BioTek Products

Click to view available options
Capacity (Metric):
4 L
10 L
20 L
Unit Size:
Each
Beschreibung
- Includes four dispense bottles, two waste bottles and high flow vacuum pump
Spezifikation
Spezifikation
| Includes | 4 x 20 L Dispense Bottles, 2 x 20 L Waste Bottles, High Flow Vacuum Pump |
| Capacity (Metric) | 20 L |
| Type | Waste System |
| For Use With (Equipment) | 406 FX Washer Dispenser |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur