Learn More
High Temperature Viscosity Standard; UKAS ISO/IEC17025 and ISO 17034 certified, viscosity 149.2 mPa.s (60 °C), Paragon Scientific™
Description
- Certified according to ISO 17025 / ISO 17034 under our UKAS accreditation
- Kinematic (cSt), dynamic viscosity (mPa·s) and density (g/mL) given at all temperatures
- Standard Pack Size 500mL
- Fully traceable to National Standards
- Ensures full compliance to ASTM & IP test method protocol
- Tamper evident security packaging
- 2 Year shelf life
- Manufactured in the United Kingdom
Spécification
Spécification
| Quantity | 500 mL |
Nominal values quoted. Certified Values will vary from batch to batch.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?