Learn More
Syngene™ HILED Lighting (GM) Upgrade
GREENER_CHOICE
Product Code. 17182496 Shop All Syngene Products
Change view
Click to view available options
Color:
Far Red
Red, Green, Blue and UV
UV
Unit Size:
Each
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Color unitSize
17182496 Red, Green, Blue and UV Each
17192496 Far Red Each
16327565 UV Each
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 17182496 Supplier Syngene™ Supplier No. GMHILEDRGBUV
Only null left
Add to basket
Add to basket
HILED lighting upgrade from RGB or RIR, designed to allow for the addition of UV, Far Red, Red, Green, or Blue.
  • Required equipment: GM-HILED-RGB or GM-HILED-RIR
  • Bag of parts to be fitted by professional
  • Works with GBOX mini only
Specifications
Color Red, Green, Blue and UV
For Use With (Equipment) GM-HILED-RGB or GM-HILED-RIR
Product Type Lighting
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.