Learn More
HIPK1 Monoclonal Antibody (OTI5F1), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Origene Technologies TA807265S
Encompass_Preferred
 Se flere versioner af dette produkt
Produktkode 17567653
  • € 242.00 / 30µL
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Beskrivelse
Beskrivelse
HIPK1 Monoclonal antibody specifically detects HIPK1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Tekniske data
Tekniske data
HIPK1
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Q86Z02
Mouse
Affinity chromatography
RUO
204851
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
IgG1
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
OTI5F1
Unconjugated
HIPK1
1110062K04Rik; EMBL:ABO47653.1}; Hipk1; hipk1 {ECO:0000312; homeodomain interacting protein kinase 1; homeodomain interacting protein kinase 1-like protein; homeodomain-interacting protein kinase 1; KIAA0630; MYAK; NBAK2; nuclear body associated kinase 2b; nuclear body-associated kinase 2; Protein kinase Myak
Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 439-697 of human HIPK1 produced in E.coli.
30 μL
Primary
Human
Liquid
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Certifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.