missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HIPK1 Monoclonal Antibody (OTI5F1), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand: Origene Technologies TA807265S
Denne vare kan ikke returneres.
Se returpolitik
Beskrivelse
HIPK1 Monoclonal antibody specifically detects HIPK1 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry (Paraffin), Western BlotTekniske data
| HIPK1 | |
| Monoclonal | |
| 1 mg/mL | |
| PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide | |
| Q86Z02 | |
| Mouse | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 204851 | |
| -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles | |
| IgG1 |
| Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| OTI5F1 | |
| Unconjugated | |
| HIPK1 | |
| 1110062K04Rik; EMBL:ABO47653.1}; Hipk1; hipk1 {ECO:0000312; homeodomain interacting protein kinase 1; homeodomain interacting protein kinase 1-like protein; homeodomain-interacting protein kinase 1; KIAA0630; MYAK; NBAK2; nuclear body associated kinase 2b; nuclear body-associated kinase 2; Protein kinase Myak | |
| Human recombinant protein fragment corresponding to amino acids 439-697 of human HIPK1 produced in E.coli. | |
| 30 μL | |
| Primary | |
| Human | |
| Liquid |
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ser du en mulighed for forbedring?Del en indholdskorrektion