Learn More
HIPK1 Monoclonal Antibody (OTI5F1), TrueMAB™, OriGene
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Origene Technologies TA807265
Encompass_Preferred
 Se flere versioner af dette produkt
Artikelnummer. 17547653
  • € 540.87 / 100µL
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Beskrivelse
Beskrivelse
The protein encoded by this gene belongs to the Ser/Thr family of protein kinases and HIPK subfamily. It phosphorylates homeodomain transcription factors and may also function as a co-repressor for homeodomain transcription factors. Alternative splicing results in four transcript variants encoding four distinct isoforms.
Tekniske data
Tekniske data
HIPK1
Monoclonal
1 mg/mL
PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
Q86Z02
HIPK1
Human recombit protein fragment corresponding to amino acids 439-697 of human HIPK1 produced in E.coli.
100 μL
Primary
Human
Antibody
IgG1
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
OTI5F1
Unconjugated
HIPK1
Myak, Nbak2
Mouse
Affinity Chromatography
RUO
204851
-20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Liquid
Produktforslag
Produktforslag
Videoer
SDS
Dokumenter
Dokumenter
Produktcertifikater
Kampagner
Kampagner
Korrektion af produktindhold
Fisher Scientific Encompass-programmet tilbyder varer, som ikke er en del af vores distributionsportefølje. Disse produkter har typisk ikke billeder eller detaljerede beskrivelser. Vi er dog forpligtet til at forbedre din shoppingoplevelse. Brug formularen nedenfor til at give feedback relateret til indholdet på dette produkt.
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Mange tak! Din feedback er blevet sendt. Hos Fisher Scientific arbejder vi altid på at forbedre vores indhold for dig. Vi sætter pris på din feedback.