Learn More
HIPK2 Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
€ 216.00 - € 326.00
Specifications
Antigen HIPK2
Dilution Immunohistochemistry 1:100-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:500
Applications Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Polyclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Products 2
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
Product Code Brand Quantity Price Quantity & Availability  
18636865
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-99584-100ul
100 μg
€ 326.00
100µL
View alternative products
Save Up to 
»
18695445
View Documents
Novus Biologicals
NBP2-99584-50ul
50 μg
€ 216.00
50µL
View alternative products
Save Up to 
»
Description
Description
HIPK2 Polyclonal antibody specifically detects HIPK2 in Human samples. It is validated for Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
Specifikationer
HIPK2
Immunohistochemistry, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Apoptosis
PBS (pH 7.0)
28996
IgG
Antigen and protein A Affinity-purified
Immunohistochemistry 1:100-1:500, Immunohistochemistry-Paraffin 1:100-1:500
Polyclonal
Purified
RUO
Human
DKFZp686K02111, EC 2.7.11.1, FLJ23711, hHIPk2, homeodomain interacting protein kinase 2, homeodomain-interacting protein kinase 2, PRO0593
Produced in rabbits immunized with a synthetic peptide corresponding to the center region of the Human HIPK2.
Primary
Store at 4°C short term. Aliquot and store at -20°C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.