Learn More
HIPPI Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Polyclonal Antibody
Marca:  Novus Biologicals NBP3-38395-20ul
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 30230091
  • € 190.00 / 20µL
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Descripción
Descripción
HIPPI Polyclonal antibody specifically detects HIPPI in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Western Blot
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
HIPPI
Polyclonal
Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA
Dermal papilla-derived protein 8, DERP8, ESRRBL1huntingtin interacting protein-1 interacting protein, estrogen-related receptor beta like 1, Estrogen-related receptor beta-like protein 1, FLJ10147, HIPPIHIP1-interacting protein, intraflagellar transport 57 homolog (Chlamydomonas), intraflagellar transport protein 57 homolog, MHS4R2HIP1 protein interactor
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 170-429 of human HIPPI (NP_060480.1).,, Sequence:, VEELEEESVAEDDAELTLNKVDEEFVEEETDNEENFIDLNVLKAQTYHLDMNETAKQEDILESTTDAAEWSLEVERVLPQLKVTIRTDNKDWRIHVDQMHQHRSGIESALKETKGFLDKLHNEITRTLEKISSREKYINNQLENLVQEYRAAQAQLSEAKERYQQGNGGVTERTRLLSEVMEELEKVKQEMEEKGSSMTDGAPLVKIKQSLTKLKQETVEMDIRIGIVEHTLLQSKLKEKSNMTRNMHATVIPEPATGFY
20 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Purified
ELISA, Western Blot
Unconjugated
PBS (pH 7.3), 50% glycerol
Rabbit
Affinity purified
RUO
55081
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado