Learn More
Histone H2AE [Hydroxy Tyr39] Antibody, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
€ 213.00 - € 507.00
Specifications
Antigen Histone H2AE
Dilution Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA Recommended starting concentration is 1 μg/mL, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Applications ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Classification Monoclonal
Conjugate Unconjugated
View More Specs
Produkter 2
Produktkod Brand Quantity Pris Kvantitet och tillgänglighet  
Produktkod Brand Quantity Pris Kvantitet och tillgänglighet  
30227751
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP3-33534-100ul
100 μL
€ 507.00
100µL
Se alternativa produkter
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
30230886
missing translation for 'viewDocuments'
Novus Biologicals
NBP3-33534-20ul
20 μL
€ 213.00
20µL
Se alternativa produkter
missing translation for 'toSaveUpto' 
»
Beskrivning
Beskrivning
Histone H2AE Monoclonal antibody specifically detects Histone H2AE in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin)
Specifikationer
Specifikationer
Histone H2AE
ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Epigenetics
PBS (pH 7.3), 50% glycerol, 0.05% BSA
3012
IgG
Affinity purified
Western Blot 1:500 - 1:2000, ELISA Recommended starting concentration is 1 μg/mL, Immunohistochemistry, Immunohistochemistry-Paraffin 1:50 - 1:200
Monoclonal
Purified
RUO
Human, Mouse, Rat
H2A histone family, member M, H2A/m, H2AFA, H2AFMHistone H2A/m, HIST1H2AE, histone 1, H2ab, histone cluster 1, H2ab, histone H2A type 1-B/E, Histone H2A.2, Histone H2A/a
A synthetic hydroxylated peptide around Y39 of human Histone H2AE (P04908).,, Sequence:, KGNYS
Primary
Store at -20°C. Avoid freeze-thaw cycles.
Filmer
SDS
Dokument
Dokument
Certifikat
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.