missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Histone H2B, ac Lys5 Antibody (RM455), DyLight 405, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-26034V
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Histone H2B Monoclonal antibody specifically detects Histone H2B in Human, Vertebrate samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Multiplex Immunoassay
Specifikationer
| Histone H2B | |
| Monoclonal | |
| DyLight 405 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Vertebrates | |
| Purified |
| Western Blot, ELISA, Multiplex | |
| RM455 | |
| Western Blot, ELISA, Multiplex Immunoassay | |
| FLJ35099, FLJ56780, FLJ56787, histone 2, H2bf, histone cluster 2, H2bf, histone H2B type 2-F, MGC131639 | |
| An acetyl-peptide corresponding to Histone H2B [Lys5] (Uniprot # P33778) | |
| 0.1 mL | |
| Chromatin Research, Epigenetics | |
| 440689 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG |
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Hittar du en möjlighet till förbättring?Dela en innehållskorrigering