missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Histone H3, p Thr11 Antibody (RM164), Alexa Fluor™ 405, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand: Novus Biologicals NBP3-26021AF405
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Histone H3 Monoclonal antibody specifically detects Histone H3 in Human, Vertebrate samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Multiplex Immunoassay
Spezifikation
| Histone H3 | |
| Monoclonal | |
| Alexa Fluor 405 | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human, Vertebrates | |
| Purified |
| Western Blot, ELISA, Multiplex | |
| RM164 | |
| Western Blot, ELISA, Multiplex Immunoassay | |
| H3, H3 histone, family 3A, H3.3A, H3.3B, H3F2, H3F3, H3F3B, H3FM, HIST2H3C, histone H3.3, MGC87782, MGC87783 | |
| This Histone H3 [p Thr11] antibody (RM164) was raised against a phospho-peptide corresponding to Histone H3 [p Thr11] | |
| 0.1 mL | |
| Chromatin Modifiers, Chromatin Research, Epigenetics, Histones and Modified Histones, Loading Controls | |
| 126961 | |
| Store at 4C in the dark. | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur