Learn More
Histone H4, p Ser1 Antibody (RM194) - Azide and BSA Free, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-26008
Product Code. 30027358
  • € 735.00 / 100µg
Description
Histone H4 Monoclonal antibody specifically detects Histone H4 in Human, Vertebrate samples. It is validated for Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Multiplex Immunoassay
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
Histone H4
Monoclonal
Unconjugated
PBS
Rabbit
Protein A purified
RUO
Primary
Human, Vertebrates
Purified
Western Blot, ELISA, Immunocytochemistry, Multiplex
RM194
Western Blot : 0.5 ug/ml-2 ug/ml, ELISA : 0.2 ug/mL - 1 ug/mL, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence : 1 ug/ml - 2 ug/ml, Multiplex Immunoassay : 0.1 ug/ml - 1 ug/ml
H4/A, H4/B, H4/C, H4/D, H4/E, H4/G, H4/H, H4/I, H4/J, H4/K, H4/M, H4/N, H4/O, H4/p, H4F2, H4FA, H4FB, H4FC, H4FD, H4FE, H4FG, H4FH, H4FI, H4FJ, H4FK, H4FM, H4FN, H4FO, HIST1H4A, HIST1H4B, HIST1H4C, HIST1H4D, HIST1H4E, HIST1H4F, HIST1H4H, HIST1H4I, HIST1H4J, HIST1H4K, HIST1H4L, HIST2H4, HIST2H4A, HIST2H4B, histone 4, H4, histone cluster 4, H4, histone H4, MGC24116
A phospho-peptide corresponding to Histone H4 [p Ser1]
100 μg
Chromatin Research, DNA Repair, DNA replication Transcription Translation and Splicing, Epigenetics, HA Epitope Tags, Phospho Specific
121504
Store at -20C. Avoid freeze-thaw cycles.
IgG
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
SDS
Documentos
Documentos
Certificados
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado