Learn More
HLA DQ/DR/DP Antibody (rHLA-Pan/3475), Alexa Fluor™ 750, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Brand:  Novus Biologicals NBP3-08644AF750
Product Code. 18544340
  • € 643.00 / 100µL
Description
HLA DQ/DR/DP Monoclonal antibody specifically detects HLA DQ/DR/DP in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunocytochemistry/ Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Specifications
HLA DQ/DR/DP
Monoclonal
Alexa Fluor 750
CD, CELIAC1DQ alpha 1 chain, DC-1 alpha chain, DQ-A1, FLJ27088, FLJ27328, GSE, HLA class II histocompatibility antigen, DQ(W3) alpha chain, HLA-DCA, HLA-DQA, leucocyte antigen DQA1, leukocyte antigen alpha chain, major histocompatibility complex, class II, DQ alpha 1, MGC149527, MHC class II antigen, MHC class II DQA1, MHC class II HLA-D alpha glycoprotein, MHC class II HLA-DQ-alpha-1, MHC class II surface glycoprotein, MHC HLA-DQ alpha
Non-T, non-B human acute lymphoblastic leukemia REH6 cells
100 μg
Adaptive Immunity, Asthma, Diabetes Research, Immunology
3117
Store at 4°C in the dark.
IgG1 κ
Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
rHLA-Pan/3475
50mM Sodium Borate
Mouse
Protein A or G purified
RUO
Primary
Human
Purified
Certificates
Promociones
Promociones
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado